Documenti fondamentali
10890
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
ACAN, Acetonylacetone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
506525
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Tensione di vapore
0.43 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
191 °C (lit.)
Punto di fusione
−6-−5 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
prices for bulk quantities on request
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)