Documenti fondamentali
107905
Sigma-Aldrich
2,5-Diiodobenzoic acid
97%
Scegli un formato
1 G
55,44 €
5 G
343,00 €
55,44 €
Prezzo di listino79,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
55,44 €
5 G
343,00 €
About This Item
Formula condensata:
I2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,44 €
Prezzo di listino79,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
183-187 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(I)ccc1I
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
NSKPFWAAYDFCFS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Diiodobenzoic acid was used for detection and responses of divergent compounds which are strong electron absorbers by gas chromatography with electron capture detection[1].
Azioni biochim/fisiol
2,5-Diiodobenzoic acid forms 1:1 complex with cycloheptaamylose[2]. It undergoes palladium-catalyzed coupling reaction with terminal alkynes[3].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Attogram-level detection and relative sensitivity of strong electrophores by gas chromatography with electron capture detection.
Corkill JA, et al
Analytical Chemistry, 54(3), 481-485 (1982)
The crystal structure of a complex of cycloheptaamylose with 2,5-diiodobenzoic acid.
J A Hamilton et al.
Biochemical and biophysical research communications, 73(3), 659-664 (1976-12-06)
Highly regioselective palladium-catalyzed condensation of terminal acetylenes with 2, 5-diiodobenzoic acid.
Balavoine F, et al.
Tetrahedron Letters, 40(48), 8351-8354 (1999)