107417
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-1,1-3-tricyanopropene, Malononitrile dimer
About This Item
Formula condensata:
(NC)2C=C(NH2)CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
Beilstein:
1756131
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitrile
Stringa SMILE
N\C(CC#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H4N4/c7-2-1-6(10)5(3-8)4-9/h1,10H2
BNHGNFYPZNDLAF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
2-Amino-1,1,3-propenetricarbonitrile is a key intermediate in synthesis of various heterocyclic compounds. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene undergoes condensation reaction with aromatic nitroso compounds to form useful coloring agents. 2-Amino-1,1-3-tricyanopropene reacts with 1,3-dithiole-derived polyenals to form push–pull systems with (Z)-geometry around the newly formed carbon-carbon double bond.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis, characterization and optical properties of merocyanines derived from malononitrile dimer.
Alias S, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6539-6542 (2007)
An improved and facile synthesis of 2-amino-1, 1, 3-tricyanopropene.
Mittelbach M.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 116(5), 689-691 (1985)