1078813
USP
Buspirone Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-Di(pyrimidin-2-yl)piperazine
Scegli un formato
1.330,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.330,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
buspirone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(CCN(CC2)c3ncccn3)c1ncccn1
InChI
1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2
CGDIIYVMINKXRL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Buspirone Hydrochloride
- Buspirone Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)