Documenti
107328
Sigma-Aldrich
1-Benzoyl-4-piperidone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. eboll.
158-160 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-59 °C (lit.)
Solubilità
methylene chloride: soluble
Stringa SMILE
O=C1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-11-6-8-13(9-7-11)12(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Benzoyl-4-piperidone can be used as starting reagent in the synthesis of fentanyl.
Azioni biochim/fisiol
1-Benzoyl-4-piperidone and 1-methyl-4-piperidone reacts with triethyl phosphono-acetate in the presence of excess base and yields both the endocyclic and exocyclic olefins.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Endocyclic vs exocyclic olefin formation from 4-piperidones via the wittig reaction.
Borne RF and Aboul-Enein HY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9(4), 869-873 (1972)