Documenti fondamentali
67420
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-1-Boc-2-(4-fluorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-fluorobenzyl)-L-proline
Scegli un formato
500 MG
3.780,00 €
3.780,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
3.780,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
3.780,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
AWTXCFLBYUGCEW-QGZVFWFLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.