Documenti fondamentali
661201
Sigma-Aldrich
1-Z-3-Pyrrolidinone
96%
Sinonimo/i:
1-Carbobenzyloxy-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 3-Oxo-1-pyrrolidinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, 3-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, N-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone
Scegli un formato
5 G
40,45 €
40,45 €
Prezzo di listino80,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
40,45 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,45 €
Prezzo di listino80,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Impurezze
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
Indice di rifrazione
n20/D 1.5410
Densità
1.1897 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)