Documenti
107069
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
HC6F4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
143-143.5 °C (lit.)
Densità
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F