Documenti fondamentali
101354
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylaniline
99%
Sinonimo/i:
6-Fluoro-m-toluidine
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)