Key Documents
101087
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-phenylacetophenone
technical grade
Sinonimo/i:
ω-Bromo-4-phenylacetophenone, 4-Phenylphenacyl bromide
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.14
Beilstein:
513838
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
phenyl
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-14(16)13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sedigheh Abedanzadeh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(42), 14891-14907 (2020-10-20)
A rational approach was adopted to design high-potential metal-based antitumor agents. A series of organometallic Pd(ii) complexes with a general formula of [Pd{κ2(C,C)-[(C6H4-2)PPh2]CH(CO)C6H4Ph-4}{κ2(N,O)}] (N,O = alanine (Pd-A), valine (Pd-V), leucine (Pd-L), l-isoleucine (Pd-I) and phenylalanine (Pd-F)) were prepared by cyclopalladation
M Caproşu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 93(1), 175-177 (1989-01-01)
This time the synthesis of some new derivatives obtained by the quaternary substitution of one of the heterocyclic nitrogen atoms and by reactions of dipolar cycloaddition is presented. The results of the tests on their antimicrobial and antiinflammatory actions are