Documenti fondamentali
04636
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecylamine
≥97%
Sinonimo/i:
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecylamine, 3-(Perfluorooctyl)propylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8F17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.326
Densità
1.602 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F17N/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3,29H2
CVTWASMMVSOPEW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)