KezdőlapSejt- és fejlődésbiológiai kutatásA peptidek és fehérjék kezelésére és tárolására vonatkozó iránymutatások
A peptidek és fehérjék kezelésére és tárolására vonatkozó iránymutatások
- A termék injekciós üvegét használaton kívül mindig szorosan le kell zárni.
- Míg egyes peptidek és fehérjék 4 °C-on is stabilak, rövid távú tárolásra (1-2 hét) -20 °C-ot, hosszabb tárolásra -80 °C-ot ajánlunk. Mindig ajánlatos az erős fénytől távol tárolni.
- A nedvességnek való kitettség nagymértékben csökkenti a hosszú távú stabilitást. A peptid felhasználása előtt vegye ki a hűtőtárolásból, és hagyja, hogy a peptid szobahőmérsékletre kiegyenlítődjön, mielőtt eltávolítja a tartály fedelét. Ez csökkenti a környező légkörben lévő nedvesség felvételét.
- A C, M vagy W tartalmú peptidszekvenciák hajlamosak a levegőben történő oxidációra. Minden ciszteintartalmú peptid lassan oxidálódik az idő múlásával, amelynek mértéke nagymértékben függ a szekvenciától és a tárolási körülményektől. Javasoljuk, hogy az injekciós üvegből tisztítsa ki a levegőt, és helyettesítse azt nitrogén- vagy argontakaróval.
- Ha ismert, az oldhatósági információkat a termék részletező oldalán vagy az analitikai tanúsítványon adjuk meg. Amennyiben az oldhatósági információ nem ismert, javasoljuk, hogy kövesse a peptid oldhatósági irányelvek.
- A munka törzsoldat készítésekor a peptidet steril desztillált vízben vagy steril hígított ecetsavban (0,1%) oldva, adott esetben a kísérleti vizsgálathoz szükségesnél nagyobb koncentrációjú oldatot kell készíteni. A peptid törzsoldat tovább hígítható a vizsgálati pufferrel. Ha a peptid nem oldódik vízben vagy ecetsavban, a peptidoldat nem illékony maradékok nélkül liofilizálható. Ha a peptid liofilizálva van, más erősebb oldószerekkel is lehet próbálkozni (lásd az 5. lépést).
- A többszöri fagyasztási-olvasztási ciklusokat mind a liofilizált peptidek, mind a peptidoldatok esetében kerülni kell. Ha a peptidmintákat gyakran vagy időszakosan kell venni a készletből, ajánlott a készletből egy sor munka aliquotot készíteni.
- A peptidoldatok általában 4 °C-on egy hétig stabilak. Ha azonban a peptidszekvencia inherens instabilitással rendelkezik, jobb lehet, ha az oldatot lefagyasztjuk, amikor nem használjuk. A pH>8-as peptidoldatokat szintén le kell fagyasztani, ha nem használják.
- A peptidoldatok eltarthatósági ideje korlátozott. Az N, Q, C, M és W tartalmú peptidek oldatban tárolva instabilak. Steril pufferek (pH 5-6) használata és az aliquotok lefagyasztása meghosszabbítja a peptid tárolhatósági idejét. A -20 °C-on vagy hidegebb hőmérsékleten történő tárolás optimális.
- A peptid lebomlásának megelőzésére vagy minimalizálására a leghatékonyabb módszer a peptid liofilizált/por alakban történő tárolása -20 °C-on vagy lehetőleg -80 °C-on. Ha a peptid oldatban van, a fagyasztási-olvasztási ciklusokat el kell kerülni az egyes aliquotok lefagyasztásával. Kerülni kell a pH>8-nak való kitettséget. Ha azonban a peptideket pH>8-on kell feloldani, az oldatokat hűteni kell. Végül, a liofilizált peptidek és oldatok (különösen magas pH-n) légköri oxigénnek való tartós expozícióját a lehető legkisebbre kell csökkenteni.