Merck
KezdőlapBioburden tesztelésMilliflex Oasis® szűrőrendszer
Milliflex Oasis® szűrőrendszer
MIKROBIAI Vizsgálat a MILLIFLEX OASIS® RENDSZERrel
A gyógyszeriparban a víz és a biológiai terheltség vizsgálatára a széles körben alkalmazott és a globális gyógyszerkönyvek által ajánlott membránszűrés a legmegfelelőbb módszer. A mikroporózus membrán gátként működik, hogy a mikroorganizmusokat a szűrhető mintából felfogja. A szűrés lehetővé teszi a mikroorganizmusok visszatartását és optimális visszanyerését a táptalajon, ami mennyiségi eredményt hoz létre.
Az ügyfeleinkkel közösen azonosítottuk a laboratóriumi munkafolyamatok javítandó területeit, és olyan megoldást fejlesztettünk ki, amely egyszerűsíti és biztosítja a mikrobiológiai vizsgálati folyamatot. A Milliflex Oasis® rendszer javítja a membránszűrési munkafolyamatot, és használható termékek vagy technológiai vizek biológiai terheltségének vizsgálatára. Ezt a rendszert a végfelhasználó számára jobb ergonómiával, az új Milliflex Trace® funkcióval javított nyomon követhetőséggel a papír alapú és papír nélküli rendszerekhez egyaránt, valamint az előző generációhoz képest tisztább és hatékonyabb folyamattal terveztük.
Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan kínál a Milliflex Oasis® rendszer teljes körű megoldást a mikrobiológiai vizsgálati munkafolyamatokhoz.
Milliflex Oasis<sup>®</sup> biológiai terhelést és vízvizsgálatot vizsgáló szűrőrendszer
Milliflex Oasis® rendszer
A Milliflex Oasis® szűrőrendszerünk a víz és a biológiai terheltség vizsgálatához számos funkcióval rendelkezik a hatékonyabb munkafolyamatok kialakítása érdekében. Ezek az új funkciók növelik az Ön bioburden-vizsgálatainak egyszerűségét - a termelékenység, a megbízhatóság, valamint a jogszabályi megfelelés szempontjából:
Teljes szűrési és vizsgálati megoldást kínálunk, beleértve a szolgáltatásokat is, a biztonságos munkafolyamathoz a legnagyobb áteresztőképességgel:
  • Kezelőtől független
  • Érintésmentes membránátvitel
  • Tökéletes kapcsolat a membrán és a hordozólemez között
  • A színkódolt hordozólemezek és címkék segítik a könnyű azonosítást és minimalizálják a hibakockázatot
  • Gyors hardverbeállítás és 50%-kal gyorsabb szűrési idő az előző generációhoz képest
  • Az akár 3 szivattyú csatlakoztatása és 6 minta szűrése egyetlen gombnyomással
  • Rövidített dekontaminálási idő és karbantartás a tervezésselBarcode és levehető címkék helyettesítik a kézi, időigényes nyilvántartást
  • Megfelel az USP (US Pharmacopoeia), Ph. Eur. és JP (Japanese Pharmacopoeia) ajánlásoknak
  • 2D kóddal ellátott címkék a csomagoláson: A tételszám és
    a lejárati dátum ellenőrizhető és rögzíthető, ahogyan azt az USP <1117>
  • A levehető címke az elsődleges/szekunder csomagoláson a
    naplókba való egyszerű átvitelhez
  • Egyedi azonosító minden egyes hordozólemez típushoz (R2A-TSA-SDA)
MILLIFLEX OASIS® SZŰRŐSZIVATÓ SZIVATÓ SZIVATÓSZIVATÓ 
A Milliflex Oasis® szivattyú egy szabályozott vákuumforrásból és szűrőtartóból áll. Kis helyigénye, alacsony súlya és könnyű fertőtlenítési funkciói révén - a szivattyút biológiai biztonsági szekrényekben, izolátorokban és lamináris áramlású elszívókban való használatra tervezték. A rendszer Milliflex Microlite® jellemzője intuitív használatúvá és könnyen karbantarthatóvá teszi a hardvert. 
Membránszűrő szivattyú biológiai terheltség és vízvizsgálathoz
Milliflex Oasis® szűrőszivattyú
  • Nincs keresztszennyeződés: A levehető szűrőfejben található visszacsapószelep megakadályozza a membrán esetleges szennyeződését.
  • Nagy teljesítmény: Egyetlen művelettel akár 6 egyidejű szűrést is elindíthat 3 szivattyú csatlakoztatásával az alapértelmezett tápegység és csatlakozókábelek segítségével.
  • Kis helyigény: A szűrőegységek alacsony magassága sokkal kényelmesebbé teszi a kezelést.
  • Gyorscsatlakozások: Nincs szükség kalibrálásra, dugja be a gyorscsatlakozásokat mind a tápellátáshoz, mind a leeresztőcsőhöz. Egy gomb a szivattyú indításához és leállításához is.
MILLIFLEX OASIS® SZŰRŐKANAL
A Milliflex Oasis® tölcsér egységesíti a kezelési lépéseket és csökkenti a szűrési időt az egyedi vízelvezető kialakításnak köszönhetően. A Milliflex Protact® funkció megvédi a mintákat a másodlagos szennyeződéstől, és optimalizálja a membrán-agar kontaktust a legmegbízhatóbb eredmények érdekében. Szabadalmaztatott érintésmentes membránátvitelünk növeli az eredmények megbízhatóságát, a kezelőtől függetlenül.
Fedezze fel a Milliflex Oasis® érintésmentes membránátviteli technológiát, amely megakadályozza a másodlagos szennyeződés okozta hamis eredményeket, és biztosítja a membrán optimális érintkezését az agarfelülettel. Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan könnyíti meg ez az innovatív rendszer a laboratóriumi személyzet számára a konzisztens és megbízható eredmények elérését.
  • érintésmentes membránátvitel: A membrán domború alakja biztosítja az érintésmentes átvitelt a táptalajra.
  • Pontos mintatérfogat: Az átlátszó tölcsér látható szintjelzőkkel biztosítja a megfelelő mintatérfogat szűrését.
  • Könnyű tölcsérleválasztás: Egy egyszerű csípéssel eltávolítható a tölcsér a membránról.
  • Sorba rakható tölcsértálcák: Nyolc tölcsér van rögzítve egy tálcán egy védőzsákban, amely helytakarékosan elválasztható és egymásra rakható.
  • Integrált membrántartó: A tölcsér alján található integrált tartó gyorsabb kezelést tesz lehetővé, és védi a membránt a másodlagos szennyeződéstől.
  • Mintavédelem: A tölcséren található csuklós fedél védi a mintát és csökkenti a kezelési lépések számát.
MILLIFLEX OASIS® CULTURE MEDIA
Médialemezeinket úgy terveztük, hogy tökéletes kapcsolatot biztosítsanak a membrán és a táptalaj között. A Milliflex Rack &; Stack® funkció zárható fedelet tartalmaz a biztonságos szállítás és inkubálás érdekében. Ezek az innovációk együttesen az optimális mikrobiális visszanyerést szolgálják.
A Milliflex Oasis<sup>®</sup> bioterhelés-vizsgáló rendszerrel használható táptalajlemezek
Milliflex Oasis® médialemezek
  • Színkódolt hordozólemez: A hordozólemez színkódolt, hogy az egyes vizsgálati lépéseknél könnyen ellenőrizhető legyen.
  • Zárható összeállítás: A hordozólemezek egymásra helyezhetők és lezárhatók, így biztosítva a biztonságos szállítást, és értékes helyet takarítanak meg az inkubátorban. Az üres tölcsértálca inkubációs állványként is használható.
  • Rögzíthető fedél: A tölcsérfedéllel lezárható az inkubációra kész médialemez. A médialemez zárva van és rögzítve van.
  • Hosszú eltarthatósági idő: Ha felbontatlanul hagyjuk, a lemezek - a hagyományos petri lemezekkel ellentétben - lezártak maradnak, ami csökkenti a kondenzációt és a kiszáradást, így hosszabb ideig tárolhatók.
Gyors mikrobakimutatási rendszer a biológiai terheltség és a víz vizsgálatához
Milliflex® Quantum gyorsérzékelő rendszer
RAPID MIKROBIAI DETEKCIÓS MÓDSZEREK
A Milliflex® Quantum rendszer tovább javíthatja a QC-laboratórium termelékenységét azáltal, hogy a hagyományos módszerekhez képest egyharmadára csökkenti az eredményig eltelt időt, lehetővé téve a gyorsabb felszabadítást vagy korrekciós intézkedéseket. Tökéletesen együttműködik a Milliflex Oasis® rendszerrel.
MILLIFLEX OASIS® RENDSZERSZOLGÁLTATÁSOK
A gyógyszeripart úttörő és korszakalkotó megoldások kidolgozásával és tökéletesítésével szolgáló hosszú múltunk során megszereztük a szabályozási és technológiai szakértelmet ahhoz, hogy a legjobb szolgáltatásokat nyújthassuk.
Tapasztalt tudósaink és mérnökeink átfogó szolgáltatásokat nyújtanak a jogszabályi megfelelés, valamint az optimális vizsgálati munkafolyamatok és a berendezések teljesítményének biztosítása érdekében a validálási, képzési és karbantartási szolgáltatásainkkal.
Szűrőszivattyú
Loading
Szűrő tölcsér
Loading
Kultúra Média
Loading
Milliflex Oasis® tartozékok