Merck
KezdőlapLevegőfigyelésTermikus deszorpciós csövek
Termikus deszorpciós csövek
Nézze meg a 35 perces on-demand webináriumot: A megfelelő adszorbens kiválasztása az Ön
termikus deszorpciós gázkromatográfiás alkalmazásaihoz
Letöltés bemutató PDF
Áttekintés
Termikus deszorpció bevezetés
A Supelco termékek között megtalálható az adszorbens csövek - Carbotrap™ csövek - átfogó választéka, amelyek kiváló teljesítményt nyújtanak a szerves vegyületek csapdázásához és termikus deszorpciójához. A megfelelő adszorbens(ek) kiválasztása kritikus fontosságú a termikus deszorpciós alkalmazás legjobb eredményeinek eléréséhez. Az ideális adszorbens cső csapdába ejti és megtartja az érdeklődésre számot tartó vegyületeket a teljes mintavételi időszak alatt, majd lehetővé teszi az analit teljes deszorpcióját termikus bomlás nélkül. A felszabadulási sebességnek a lehető leggyorsabbnak kell lennie, hogy minimalizálja az elemzési időt és a leghatékonyabb elválasztást biztosítsa. A stabil adszorbensek biztosítják a legjobb kimutatási határértékeket azáltal, hogy minimálisra csökkentik a mennyiségi meghatározást zavaró bomlástermékek lehetőségét.
Multiágyas adszorpciós csövek
Mivel egyetlen adszorbens sem képes az összes vegyületet csapdába ejteni és hatékonyan felszabadítani, sok Carbotrap™ termikus deszorpciós cső egynél több adszorbenst tartalmaz. A több adszorbenságyas adszorbensek lehetővé teszik a vegyületek szélesebb körének elemzését egyetlen mintavétel során. A többágyas adszorbens csövekben az adszorbensek a minta bemenetétől a minta kimenetéig az adszorbens erősségének növekvő sorrendjében vannak elrendezve. A mintában lévő legnagyobb molekulákat az első adszorbens ágy csapdába ejti. A kisebb molekulákat a következő, erősebb ágyak fogják meg. Annak elkerülése érdekében, hogy az analitokat túl erős adszorbensen kényszerítsük át, a deszorpciós áramlás mindig a mintagyűjtési áramlással ellentétes irányban történik.
Cső felépítése
A termikus deszorpciós cső kialakítása és tartalma kritikus fontosságú a jól működő levegőmonitorozó rendszer szempontjából. Az üvegcső-alapanyagokat szoros tűréshatárok között gyártják, hogy a tételek közötti egyenletes teljesítményt biztosítsák. Az azonosítás érdekében minden üvegcsövünket egyedi számmal jelöljük. A termikus deszorpciós csövek leggyakrabban üvegből vagy rozsdamentes acélból készülnek, az adszorbensek rögzítésére üveggyapot, drótháló vagy üvegfríz szolgál. A csövek hosszát és külső átmérőjét a választott műszer határozza meg. A nagy belső térfogatú (4 mm-es vagy nagyobb belső átmérőjű) csöveket általában mintavételre használják, mivel viszonylag nagy méretű adszorbens ágyakat tartanak. Az analitikai eredmények javíthatók, ha az analiteket a nagy belső átmérőjű mintavevő csőből egy kisebb belső átmérőjű (1-2 mm) csőbe helyezzük át, így a mintát kisebb térfogatba "fókuszáljuk". A kisebb I.D. csőből a kromatográfiás oszlopra történő későbbi deszorpció nagyobb lineáris sebességű deszorpciós áramlást eredményez a csőben, így a minta gyorsabban és sokkal keskenyebb sávban jut el az oszlopra.
Üres csövek
Ezeket a speciálisan tisztított és szilanizált üvegcsöveket nyíllal jelöljük a mintavétel áramlási irányának jelzésére. Ebben az irányban töltse meg őket egymást követő erősebb adszorbensekkel. Egy üres, 4 mm belső átmérőjű csövet megtölthet adszorbensekkel levegőmintavételhez, vagy szilárd mintával (talaj, műanyag stb.) termikus extrakciós elemzéshez. Használja üres 1 mm-es és 2 mm-es I.D. csöveinket saját fókuszáló csövek létrehozásához, a jobb kromatográfia érdekében.
A nagyon érzékeny vegyületek csapdázásához használjon a bemenetbe fritőzzel ellátott adszorbens csövet üveggyapotdugó helyett. A frit tartja az adszorbenst a helyén anélkül, hogy adszorbeálná vagy lebontaná az analiteket; az üveggyapotdugó adszorbeálhatja vagy lebonthatja az érzékeny vegyületeket.
Csövek műszergyártó szerint
Tubusok a DANI, Markes, OI Analytical és Shimadzu műszerekhez
/h3>
A Supelco termékei között rozsdamentes acélból és üvegszálas, előre csomagolt mintavevő csövek egyaránt megtalálhatók, amelyek teljes mértékben kompatibilisek a DANI, Markes, OI Analytical és Shimadzu termikus deszorberekkel. Minden üvegszálas cső kerámia egyedi számkód-128 vonalkóddal van ellátva. Minden rozsdamentes acélcső kiváló minőségű csőjelöléssel és egyedi számmal rendelkezik. A csövek előkondicionáltak, minőségbiztosítási tesztelésen estek át, és használatra készen állnak az exkluzív TDS³ tárolóedényünkkel. Sárgaréz végzáró szerelvényekkel lezártan is kaphatók.
Cső a Teledyne Tekmar műszerekhez
A Supelco termékei közé tartoznak a Teledyne Tekmar műszerekhez való üveg és rozsdamentes acél csövek. Előrecsomagolt csöveinket hőkezeltek, és teszteltük a háttérszintek és az ellennyomás tekintetében. A ¼ in. O.D. csöveket exkluzív TDS3™ tárolóedényünkbe zárjuk, az ½ in. O.D. csövek üveg tárolóedényben vannak lezárva. Illeszkedik az AEROTrap 6000 műszerhez.
Csövek a Gerstel ThermoDesorption Systemhez 
A Supelco termékek közé tartoznak a Gerstel műszerrel teljes mértékben kompatibilis rozsdamentes acél és üveg előrecsomagolt mintavevő csövek. Minden egyes cső termikusan kondicionált, és tételesen tesztelt ellennyomás és háttér tekintetében. Az előrecsomagolt csöveket exkluzív TDS3™ tárolóedényeinkbe zárjuk. Minden előrecsomagolt üveg mintavevő cső a bemenetnél üvegfrittet tartalmaz, ami növeli a teljesítményüket, és egyedileg számozott. A rozsdamentes acélcsövek SS-rácsot használnak mind a be-, mind a kivezetésnél, hogy az adszorbens ágyakat biztonságban tartsák használat közben. Minden rozsdamentes acélcsőhöz két rozsdamentes acélszűrő tartozik.
Csövek CDS/DYNATHERM műszerekhez
A Supelco termékek között szerepel a DYNATHERM termikus deszorberekhez való előrecsomagolt és üres csövek teljes sorozata. Minden egyes cső egyedileg számozott, termikusan kondicionált, és ellennyomás és háttér szempontjából tételesen tesztelt. Az előre csomagolt szabványos mintavevő csöveket exkluzív TDS3™ tárolóedényeinkbe zárjuk, a gyorsáramú csöveket pedig Swagelok® szerelvényekkel zárjuk le. Minden előre csomagolt mintavevő csőbe üvegfrittet építettünk be a bemenetnél, ami növeli a teljesítményüket. A fókuszáló csövek a minta újrafókuszálására szolgálnak a korán eluálódó vegyületek jobb kromatográfiája érdekében.
VOST halmazmintavevő csövek
A VOST (illékony szerves anyagokat tartalmazó mintavevő vonat) csöveket az US EPA SW-846, 0030-as módszerében szereplő előírásoknak megfelelően tervezték. Minden egyes csövet egyedileg számoznak, előkondicionálnak és rozsdamentes acél Swagelok® szerelvényekkel zárnak le, mielőtt üveg tárolóedényben tárolják. Minden egyes tételt háttér- és ellennyomásvizsgálatnak vetünk alá.