G-erő kalkulátor: RPM to RPM
A relatív centrifugális erő (RCF) a centrifuga használatakor kifejtett erő nagyságára utal. A percenkénti fordulatszám (RPM) relatív centrifugális erőre (RCF) vagy g-erőre történő átváltásához használja a következő képletet: RCF = (fordulatszám)2 × 1,118 × 10-5 × r. A relatív centrifugális erő függ a fordulatszámtól fordulatszámban kifejezve és a részecskéknek a forgásközépponttól való távolságától. Ha a forgási sebességet fordulatszámban adjuk meg, a távolságot (r) pedig centiméterben fejezzük ki, akkor az RCF kiszámítható.
Az alábbi kalkulátor a g-erőt (RCF) percenkénti fordulatszámból (RPM) vagy fordítva alakítja át, hogy pontosabb kísérleti és minőségellenőrzési eredményeket érjünk el, amelyekhez centrifugálásra van szükség. A g-erőt a fordulatszám és a centrifuga rotor sugarának megadásával találja meg. Vagy számítsa ki a fordulatszámot a g-erő (x g) és a centrifuga sugara alapján.
Amicon® Ultra centrifugális szűrők gyors és hatékony koncentrációt biztosítanak még a legérzékenyebb downstream alkalmazásokhoz is. Kattintson ide további információkért és az Amicon® Ultra szűrők megrendeléséért.
A relatív centrifugális erő (RCF) kiszámítása a fordulatszámhoz és fordítva
Mi a centrifugálás?
A centrifugálás a gravitációs mező nagyságának növelését jelenti, hogy a szuszpenzióban lévő részecskékre sugárirányú centrifugális erő hat, amely elmozdítja őket a forgástengelytől.
Mi a relatív centrifugális erő?
A relatív centrifugális erő (RCF) vagy g-erő a forgó rotor által keltett radiális erő, a földi gravitációs erőhöz képest kifejezve. A részecskékre ható g-erő a percenkénti fordulatszámban (RPM) meghatározott forgási sebességgel exponenciálisan függ.
A forgási sebesség megduplázása négyszeresére növeli a centrifugális erőt. A centrifugális erő a forgástengelytől való távolsággal is nő. E két paraméter jelentős jelentőséggel bír a megfelelő centrifuga kiválasztásakor.
Relatív centrifugális erő (RCF) képlet
A G-erő képletének használata
Az RCF vagy g-erő függ a fordulatszámtól fordulatszámban kifejezve és a részecskéknek a forgás középpontjától való távolságától. Ha a forgási sebességet fordulatszámban, a távolságot (r) pedig centiméterben adjuk meg, az RCF a következő képlet segítségével számítható ki.
G erő képlet
g erő (RCF) = (fordulatszám)2 × 1.118 × 10-5 × r
Ha a fordulatszám ismeretlen, és adott a g erő és a sugár (r), akkor a fordulatszámot a következő képlet segítségével számíthatjuk ki:
RPM formula
RPM = √[RCF/(r × 1.118)] × 1 × 105
RCF (g erő) = relatív centrifugális erő
r. = forgási sugár (cm)