1X TBS munkaoldat Western Blottinghoz
A trisz-pufferelt sóoldat (TBS) kiváló mosópuffer számos típusú immunvizsgálathoz, például ELISA, immunhisztokémia és Western blotok esetében. 1 liter TBS mosópuffer készítéséhez adjon 100 ml 10X TBS-t 900 ml vízhez.
Ez a kalkulátor lehetővé teszi az 1X TBS munkaoldat pontos elkészítését, akár egyetlen kísérlethez, akár az egész laboratórium számára készít elegendő mennyiséget. Adja meg a kívánt mennyiséget, kattintson a KALKULÁCIÓ gombra, és a táblázat feltöltődik az egyes komponensek szükséges mennyiségével.
1X oldat koncentrációi:
- Tris: 20 mM
- NaCl: 150 mM
TBS Recept kalkulátor
MÁSIK RECEPCIÓS KALKULÁTOROK A WESTERN BLOTTING BUFFERS ÉS SOLUTIONS
Stock Solutions
nbsp;- 4X SDS minta betöltő puffer
- 10X foszfát-pufferelt sóoldat (PBS)
- 10X Tris-pufferelt sóoldat (TBS) törzsoldat
- Stock Components for Western Blot Stripping Solutions
Mosó és blokkoló pufferek
- 1X Tris-pufferelt sóoldat, 0,1% Tween® 20 mosószer (TBST)
- 1X foszfát-pufferelt sóoldat (PBS)
- 1X foszfát-pufferelt sóoldat, 0.1% Tween® 20 mosószer (PBST)
- Non-Fat Dry Milk (NFDM) Blocking Buffer
- Bovine Serum Albumin (BSA) Blocking Buffer
Stripping Solutions