1X foszfát-pufferelt sóoldat (PBS) recept kalkulátor
PBS 1X térfogatú előkészítése
A foszfát-pufferelt sóoldat (PBS) egy izotóniás oldat, amelyet számos biológiai kutatási alkalmazásban használnak. 1 liter PBS előállításához adjunk 100 ml 10X PBS-t 900 ml vízhez. Ez a PBS-recept 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4 és 1,8 mM KH2PO4 tartalmaz.
Ez a számológép lehetővé teszi ennek az 1X PBS mosópuffernek a pontos elkészítését bármilyen milliliteres térfogathoz. Adja meg a kívánt térfogatot, kattintson a KALKULÁCIÓ gombra, és a táblázat feltöltődik az egyes komponensek mennyiségével, amelyek ennek a Western blottinghoz és más immunvizsgálatokhoz használt gyakori puffer elkészítéséhez szükségesek.
1X PBS oldat koncentrációi:
- NaCl: 137 mM
- KCl: 2.7 mM
- Na2HPO4: 10 mM
- KH2PO4: 1,8 mM
PBS recept kalkulátor
MÁSIK RECEPT KALKULÁTOROK A WESTERN BLOTTING BUFFERS &; SOLUTIONS
Stock Solutions
/h3>- 4X SDS minta betöltő puffer
- 10X foszfát-pufferelt sóoldat (PBS)
- 10X Tris-pufferelt sóoldat (TBS) törzsoldat
- Stock Components for Western Blot Stripping Solutions
Wash &; Blocking Buffers
Wash &; Blocking Buffers/h3> - 1X Tris-pufferelt sóoldat (TBS) munkaoldat
- 1X Tris-pufferelt sóoldat, 0,1% Tween® 20 mosószer (TBST)
- 1X foszfát-pufferelt sóoldat, 0,1% Tween® 20 mosószer (TBST)
- 1X foszfát-pufferelt sóoldat, 0.1% Tween® 20 mosószer (PBST)
- Non-Fat Dry Milk (NFDM) Blocking Buffer
- Bovine Serum Albumin (BSA) Blocking Buffer
Stripping Solutions