1483200
USP
Oxcarbazepine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxcarbazepine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)CC(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSZGCLXGCOECAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)