1292631
USP
Glipizide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-cyclohexyl-3-[4-[2-[[(-methylpyrazin-2-yl)carnonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]ureea (Glipizide Related Compound C-USP
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glipizide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3