Fontos dokumentumok
Z777297
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
material
PEEK
termékcsalád
Antibodix®
gyártó/kereskedő neve
Sepax 602NP5P-4625
kiszerelés
1 ea of
parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
matrix
polymeric
mátrix aktív csoport
weak cation exchange phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
elválasztástechnika
cation exchange
Általános leírás
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)