Merck
PHL83547
Tracheloside
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-Hydroxyarctiin, 8′-Hydroxyarctigenin 4′-glucoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H34O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
550.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1C[C@@H]([C@@](C1=O)(O)Cc3cc(c(cc3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)OC)Cc2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C27H34O12/c1-34-17-6-4-14(9-19(17)35-2)8-16-13-37-26(32)27(16,33)11-15-5-7-18(20(10-15)36-3)38-25-24(31)23(30)22(29)21(12-28)39-25/h4-7,9-10,16,21-25,28-31,33H,8,11-13H2,1-3H3/t16-,21+,22+,23-,24+,25+,27-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWYAMIUSVGPFKS-CGLYQLBNSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)