Fontos dokumentumok
G006086
GC Analysis of Scotch Spearmint Essential Oil on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Scotch Spearmint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Jogi információk
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)