G005858
LC/MS Analysis of 25-Hydroxyvitamin D2 and 25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in methanol:water (75:25)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 265 nm (MS, ESI(+), m/z 100-1000)
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)