Fontos dokumentumok
G005673
HPLC Analysis of Benzodiazepines on Ascentis® Express C18, Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (66:34, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/L each in 20% methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Oxazepam
    Clonazepam
    Alprazolam
    Desmethyldiazepam
    Diazepam
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)