G005616
GC Analysis of Aromatics in Reformulated Gasoline on Equity-1
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Equity-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28047-U)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 265 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 265 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 0.5 μL, 200:1 split
liner: 4 mm I.D., splitless type, single taper wool packed FocusLiner™ design
sample: reformulated unleaded gasoline
alkalmazás(ok)
petroleum
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)