G005615
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53825-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.15 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L each (vitamins D2 and D3) in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)