Fontos dokumentumok
G005350
HPLC Analysis of Pseudoephedrine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine;(99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 200 μg/mL in methanol
column temp.: 25 °C
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)