G005166
HPLC Analysis of Positional Isomers (Xylenes) on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water; (15:85, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: xylene isomers, each compound, 0.1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50) (elution order: m, o, p)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)