Fontos dokumentumok
G005158
HPLC Analysis of Ruelene (Cruformate) Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.3:0.2, A:B:C)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: Ruelene (cruformate), 1 mg/mL in acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)