Fontos dokumentumok
G005044
GC Analysis of 2-Hydroxy-2-Methyl Butyric Acid Ethyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-DP
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
sample: peaks 1 & 2: 2-hydroxy-2-methyl butyric acid ethyl ester enantiomers
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
clinical
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)