Fontos dokumentumok
G004895
GC Analysis of TCEP Test Mix on SLB®-IL100, 110 °C Oven Temp.
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: (TCEP Test Mix (N08682), each analyte at various concentrations in isooctane)
alkalmazás(ok)
petroleum
Jogi információk
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)