G004735
HPLC Analysis of p-Fluorophenyl Methyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 2 mL/min
detector: UV, polarimetry to confirm elution order
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Analízis megjegyzés
Details: A. Berthod et al, J. Chromatogr A, 955 (2002) 53-69.
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)