Fontos dokumentumok
G004690
HPLC Analysis of Enilconazol (Imazalil) Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
agriculture
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)