Fontos dokumentumok
G004322
GC Analysis of FAMEs in Cod Liver Oil on SLB®-IL100
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 120 °C, 3.0 °C/min to 240 °C
inj. temp.: 240 °C
detector: FID, 240 °C
carrier gas: hydrogen, 35 cm/sec constant
injection: 1 μL 50:1 split
sample: cod liver oil FAMEs
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
Jogi információk
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)