Merck
CRM33658
Supelco
Picoxystrobin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Methyl (E)-α-methoxymethylene-2-(3-trifluoromethyl-2-pyridyloxymethyl)phenylacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16F3NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO\C=C(/C(=O)OC)c1ccccc1COc2cccc(n2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H16F3NO4/c1-24-11-14(17(23)25-2)13-7-4-3-6-12(13)10-26-16-9-5-8-15(22-16)18(19,20)21/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b14-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBSNKSODLGJUMQ-KAMYIIQDSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
Picoxystrobin is a broad-spectrum systemic cereal fungicide used to control a wide range of diseases including rusts and mildews. It is not approved for its use in the European Union as a plant protection product according to the Reg. (EC) No 1107/2009. Maximum residue levels (MRLs) according to Reg. (EU) 2019/91 have been set for picoxystrobin for various products of plant and animal origin in the range of 0.01 - 0.05 mg/kg. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)