Fontos dokumentumok
CRM18501
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F06
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
6-(7-Amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.[n]21ncnc2NC(=CC)C(=C1N)CCCCCC(=O)O
Általános leírás
M650F06 is a metabolite of ametoctradin.
Ametoctradin is a contact fungicide with protective action and is used for controlling oomycetes such as Plasmopara viticola in grapes, Phytophthora infestans in potatoes and tomatoes, Phytophthora, Peronospora, and Pseudoperonospora spp. in vegetables. EFSA established a provisional residue definition for enforcement and risk assessment in animal matrices as “ametoctradin, M650F01, and M650F06, expressed as ametoctradin”.
Alkalmazás
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2