Merck
91644
Supelco
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
analytical standard
Szinonimák:
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9N5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.20
Beilstein:
153223
MDL-szám:
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)