796-0659
HPLC Analysis of Human Growth Hormone (hGH) on Discovery® BIO PolyMA-WAX
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: [A] 20 mM Tris-HCl, pH 8.0; [B] 20 mM Tris-HCl, 0.5 M NaCl, pH 8.0
gradient: 5 to 70% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 mg hGH
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)