Fontos dokumentumok
794-0376
HPLC Analysis of Bovine Liver Extract on Mono Q® 5/50 GL
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Mono Q 5/50 GL, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm particles (5-4807)
mobile phase: [A] 50 mM diethanolamine, pH 8.8; [B] 50 mM diethanolamine + 1.0M sodium chloride, pH 8.8
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 100 μL 1.6 mg protein
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Jogi információk
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)