Fontos dokumentumok
713-0917
HPLC Analysis of Hydrolyzed β-Cyclodextrin on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)