Fontos dokumentumok
713-0778
HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analit
Leírás
    Polyethylene glycol
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)