53565-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Szinonimák:
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
9.9% carbon loading
parameter
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 3.0 mm
külső felület
135 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å pore size
operating pH range
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.