Fontos dokumentumok
47432-U
Supelco
EPA 624 Purgeable Calibration Mix w/o Gases, includes 2-CEVE
2000 μg/mL each component in methanol, without gases, analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 624
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Leírás
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    2-Chloroethyl vinyl ether
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Ethylbenzene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Összes mutatása (26)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)