Fontos dokumentumok
42350
Supelco
Bruker quantitative PQ Certified Reference Material
TraceCERT®, 1H Performance Qualification sample for qNMR in DMSO-d6
Szinonimák:
1,3,5-Trimethoxybenzene and 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene mixture in DMSO-d6
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
qNMR: suitable
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.