Fontos dokumentumok
29321-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szeptum vastagság
1.5 mm
szerelvény
thread for 9 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)