Merck
18542
Supelco
Cyclohexanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
906744
MDL-szám:
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
0.98 mmHg ( 25 °C)
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
12.25 %
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)