Z757802
Sartorius filter pipette tips
volume range 5-300 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96tips)
Szinonimák:
filter pipette tips, pipetting tips, pipettor tips
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless
polypropylene (Virgin)
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
filter
kiszerelés
pack of 960 ea (10 racks of 96tips)
gyártó/kereskedő neve
Sartorius 790301F
maximum térfogat
300 μL
térfogat tartomány
5-300 μL
kötéstípus
low binding surface
Related Categories
Általános leírás
These tips have more space between the sample and the filter than conventional filter tips so you do not need to worry about the sample touching the filter whatever the pipetting technique or type of liquid.
Benefits:
- Pipette foaming liquids like buffers and proteins
- Pipette solvents
- Reverse pipetting
- Multiple dispensing functions of electronic pipettes
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)