Fontos dokumentumok
Z741666
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
kiszerelés
pack of 960 ea (Refil)
rack of
gyártó/kereskedő neve
Sartorius 791211
maximum térfogat
1.2 mL
csúcs H
90 mm
térfogat tartomány
50-1,200 μL
Általános leírás
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy