Z740359
Nunc® bio-banking and cell culture cryogenic tubes
capacity 1.8 mL, External thread, round bottom (self-standing), sterile; irradiated
Szinonimák:
biobanking tube, cell culture cryogenic tube
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless polyethylene screw cap
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
sterilitás
sterile; irradiated
Jellemzők
External thread
with writing surface
kiszerelés
pack of 450 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 375418
parameter
-150 °C min. temp.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kapacitás
1.8 mL
cső külső átmérő × H
12.5 mm × 48 mm
cső átmérő
12.5 mm