Fontos dokumentumok
Z740132
BRAND® TipBox, empty
with green tip-tray for 300 μL tips
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.01
material
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <300 μl tips
stackable
kiszerelés
box of 1
gyártó/kereskedő neve
BRAND 732994
Általános leírás
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
Egyéb megjegyzések
BR732994 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)